Merck
GF60779638
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, half hard, light tight (lt)
Synonym(e):
CU070300
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-796-38
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)