Merck
GF60335995
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co69%/B 12%/Si12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, coil width 50 mm, length 1 m
Synonym(e):
CO820250
Größe auswählen
1 EA
€ 512,00
€ 512,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 512,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 512,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 603-359-95
Länge
1 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)