Merck
GF60178350
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI617080
Größe auswählen
1 EA
€ 544,00
€ 544,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 544,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
€ 544,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 601-783-50
Länge
1000 mm
AD
5.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)