Merck
GF60030649
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 1m coil, 0.030mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI040300
Größe auswählen
1 EA
€ 3.040,00
€ 3.040,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 3.040,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 3.040,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 600-306-49
Größe × Dicke
1 m × 0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)