GF59278775
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
1000mm tube, 0.75mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Synonym(e):
AL027100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 592-787-75
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)