Merck
GF58929957
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.17mm wall thickness, 1.16mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 589-299-57
L × Wandstärke
200 mm × 0.17 mm
AD × ID
1.5 mm × 1.16 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)