Merck
GF57977612
Gadolinium
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonym(e):
GD000230
Größe auswählen
1 EA
€ 1.150,00
€ 1.150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.150,00
About This Item
Lineare Formel:
Gd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141605
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 579-776-12
Widerstandsfähigkeit
126 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.025 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1313 °C (lit.)
Dichte
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChIKey
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)