Merck
GF57700346
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
200m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE085120
Größe auswählen
1 EA
€ 300,00
€ 300,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 300,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 300,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 577-003-46
L × Durchm.
200 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)