Merck
GF57028620
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), rod, diam. 5 mm, L 500 mm
Synonym(e):
FP327930
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 570-286-20
Länge
500 mm
Durchmesser
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)