Merck
GF56950937
Dysprosium
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
DY000260
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Dy
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141602
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 569-509-37
Widerstandsfähigkeit
89 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.50 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1412 °C (lit.)
Dichte
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChIKey
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)