GF56202500
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU050240
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 562-025-00
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)