Merck
GF55922632
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, hard
Synonym(e):
CU053150
Größe auswählen
1 EA
€ 489,00
€ 489,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 489,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 489,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 559-226-32
Größe × Dicke
150x150 mm × 3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)