Merck
GF55257554
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonym(e):
FE240220
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (hard
hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 552-575-54
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)