Merck
GF55149396
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 1.0 mm, length 150 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonym(e):
W 607140
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 551-493-96
Länge
150 mm
AD
1.0 mm
Wandstärke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)