Merck
GF54961083
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 1m coil, 0.125mm thickness
Synonym(e):
CZ080300
Größe auswählen
1 EA
€ 445,00
€ 445,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 445,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 445,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 549-610-83
L × Dicke
1 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)