Merck
GF54533820
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
12.7mm tube, 4.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 4.36mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI037301
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 545-338-20
L × Wandstärke
12.7 mm × 0.07 mm
AD × ID
4.5 mm × 4.36 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)