Merck
GF54472833
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 5.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 4mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FE227600
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 544-728-33
L × Wandstärke
100 mm × 0.5 mm
AD × ID
5.0 mm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)