Merck
GF53936242
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI115130
Größe auswählen
1 EA
€ 940,00
€ 940,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 940,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 940,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 539-362-42
L × Durchm.
500 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)