Merck
GF53779641
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
200mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.06mm wall thickness, 0.38mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
FE227130
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-796-41
L × Wandstärke
200 mm × 0.06 mm
AD × ID
0.5 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)