Merck
GF53640749
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
200m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE245100
Größe auswählen
1 EA
€ 328,00
€ 328,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 328,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 328,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 536-407-49
L × Durchm.
200 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)