Merck
GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
NI706010
Größe auswählen
1 EA
€ 834,00
€ 834,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 834,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 834,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 535-657-89
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)