Merck
GF53559861
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 20m length, 0.030mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU065805
Größe auswählen
1 EA
€ 419,00
€ 419,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 419,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 419,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 535-598-61
Länge
20 m
Leitungsdurchm.
0.030 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)