GF53479187
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 50mm x 20.0mm diameter
Synonym(e):
MO017930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 534-791-87
L × Durchm.
50 mm × 20.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)