Merck
GF53268486
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 200 g
Synonym(e):
FP306020
Größe auswählen
1 EA
€ 288,00
€ 288,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 288,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 288,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 532-684-86
Gewicht
200 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)