Merck
GF53143804
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm
Synonym(e):
FP347910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 531-438-04
Länge
300 mm
Durchmesser
9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)