Merck
GF52861822
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.033 mm, L 1 m
Synonym(e):
CV301230
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 528-618-22
Länge
1 m
Dicke
0.033 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)