Merck
GF52474237
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
500mm tube, 0.75mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Synonym(e):
AL027100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 524-742-37
L × Wandstärke
500 mm × 0.125 mm
AD × ID
0.75 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)