Merck
GF52447451
Aluminum-silicon alloy, Al96Si4
powder, 150micron max. particle size, 100g
Synonym(e):
AB036010
Größe auswählen
1 EA
€ 663,00
€ 663,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 663,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 663,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 524-474-51
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)