Wichtige Dokumente
GF52123788
Rhodium
wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
Synonym(e):
RH005130
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 521-237-88
Widerstandsfähigkeit
4.33 μΩ-cm, 20°C
Länge
0.025 m
Durchmesser
1.0 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1966 °C (lit.)
Dichte
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)