Merck
GF51913942
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, max. particle size 150 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Synonym(e):
NE296010
Größe auswählen
1 EA
€ 562,00
€ 562,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 562,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 562,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 519-139-42
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)