Merck
GF50998764
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 4mm disks, 0.050mm thickness, as rolled
Synonym(e):
MN010220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 509-987-64
Größe × Dicke
4 mm × 0.050 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)