Merck
GF50892970
Niobium-titanium alloy, Nb56Ti44
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonym(e):
NB026020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 508-929-70
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)