Merck
GF50857072
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2000 g, condition additive free polymer
Synonym(e):
ES366300
Größe auswählen
1 EA
€ 658,00
€ 658,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 658,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 658,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 508-570-72
Gewicht
2000 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)