Merck
GF49383894
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, natural
Synonym(e):
SU347925
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 493-838-94
Länge
1000 mm
Durchmesser
25 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)