GF49341247
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm tube, 1.60mm outside diameter, 0.55mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE217160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 493-412-47
L × Wandstärke
500 mm × 0.55 mm
AD × ID
1.60 mm × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)