Merck
GF49172788
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
10m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035150
Größe auswählen
1 EA
€ 271,00
€ 271,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 271,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 271,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 491-727-88
L × Durchm.
10 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)