Merck
GF48528591
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Synonym(e):
ES301250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 485-285-91
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.05 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)