Merck
GF48129127
Antimon
foil, thickness 0.04 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
Synonym(e):
SB000180
Größe auswählen
1 EA
€ 213,00
€ 213,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 213,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141704
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 213,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 481-291-27
Widerstand
41.7 μΩ-cm
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.04 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)