Merck
GF47901157
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CU137150
Größe auswählen
1 EA
€ 350,00
€ 350,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 350,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 350,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 479-011-57
L × Wandstärke
500 mm × 0.15 mm
AD × ID
0.4 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)