GF47752386
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI087920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 477-523-86
Länge
100 mm
Durchmesser
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)