Merck
GF47684526
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU070550
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 476-845-26
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)