Merck
GF47622933
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 500g
Synonym(e):
FE226010
Größe auswählen
1 EA
€ 305,00
€ 305,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 305,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 305,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 476-229-33
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)