Merck
GF47279065
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
AG060220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 472-790-65
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)