Merck
GF46722933
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10mm disks, 0.1mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020260
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 467-229-33
Größe × Dicke
10 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)