Merck
GF46439590
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 1.25mm diameter
Synonym(e):
FE047900
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 464-395-90
L × Durchm.
200 mm × 1.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)