Merck
GF46199627
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 60 x 100mm, 0.35mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO153035
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 461-996-27
Größe × Dicke
60 x 100 mm × 0.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)