Merck
GF45667592
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
100mm rod, 12.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG067950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 456-675-92
L × Durchm.
100 mm × 12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)