Merck
GF44381505
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 97.%
Synonym(e):
HF006100
Größe auswählen
1 EA
€ 594,00
€ 594,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 594,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Hf
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141718
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 594,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97.0%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 443-815-05
Widerstandsfähigkeit
29.6 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
10 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2227 °C (lit.)
Dichte
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChIKey
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)