Merck
GF43979439
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.01mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
FE220209
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 439-794-39
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)