Merck
GF43709621
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU040350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 437-096-21
Größe × Dicke
10 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)